Learn More
Novus Biologicals™ Human Spinal Cord Whole Tissue Lysate (Adult Whole Lupus)
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
The Human Spinal Cord Whole Tissue Lysate (Adult Whole Lupus) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Especificaciones
Especificaciones
| For Use With (Application) | Western Blot |
| Tissue | Nervous |
| Quantity | 1 mg |
| Storage Buffer | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Test Specificity | Total Protein - Lupus: Spinal Cord |
| Cellular Fraction | Whole |
| Tissue Condition | Lupus |
| Cross Reactivity | Human |
| Host Species | Human |
| Concentration | 5 mg/mL |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?