Learn More
Abcam Human SLC25A15 knockout HEK-293T cell line
Código de producto. 32154178
Cambiar vista
Click to view available options
2x1000000 Cells
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
32154178 2x1000000 Cells
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 32154178 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2667732x1000000Cells_
 Restricted Item
Estimated Shipment: 19-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
SLC25A15 KO cell line available to order. KO validated. Free of charge wild type control available. Knockout achieved by using CRISPR/Cas9, 14 bp deletion in exon 2 and 8 bp insertion in exon 2. To order both knockout and wild-type control cells: select 2 x 1000000 Cells/vial. To order only kno...
SLC25A15 KO cell line available to order. KO validated. Free of charge wild type control available. Knockout achieved by using CRISPR/Cas9, 14 bp deletion in exon 2 and 8 bp insertion in exon 2. To order both knockout and wild-type control cells: select 2 x 1000000 Cells/vial'. To order only knockout cells: select 1000000 Cells/vial'.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Especificaciones
Quantity 2 x 1,000,000 Cells
Regulatory Status RUO
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.