missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human PIAS3 (NP_006090.2) VersaClone cDNA
Specifikationer
Specifikationer
| Gene | PIAS3 |
| Accession Number | NP_006090.2 |
| Gene ID (Entrez) | 10401 |
| Gene Alias | MIZ-type containing 5, Protein inhibitor of activated STAT protein 3, protein inhibitor of activated STAT, 3, ZMIZ5 |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Species | Human |
| Product Line | R&D Systems |
| Quantity | 10 μg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?