Learn More
Abcam Human PFKP knockout MCF7 cell line
Code produit 32141902 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1,000,000 Cells
2 x 1,000,000 Cells
Conditionnement:
Each
Pack of 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
32141902 2 x 1,000,000 Cells Pack of 2
32140336 1,000,000 Cells Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 32141902 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2749092x1000000Cells_
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
PFKP KO cell line available to order. KO validated by Next Generation Sequencing. Free of charge wild type control available. Knockout achieved by CRISPR/Cas9; X = 1 bp insertion after Val46 of the WT protein Frameshift: 98%. To order both knockout and wild-type control cells: select 2 x 1000000...
PFKP KO cell line available to order. KO validated by Next Generation Sequencing. Free of charge wild type control available. Knockout achieved by CRISPR/Cas9; X = 1 bp insertion after Val46 of the WT protein Frameshift: 98%. To order both knockout and wild-type control cells: select 2 x 1000000 Cells/vial'. To order only knockout cells: select 1000000 Cells/vial'.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spécification
Quantity 2 x 1,000,000 Cells
Regulatory Status RUO
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.