Description
PFKP KO cell line available to order. KO validated by Next Generation Sequencing. Free of charge wild type control available. Knockout achieved by CRISPR/Cas9; X = 1 bp insertion after Val46 of the WT protein Frameshift: 98%. To order both knockout and wild-type control cells: select 2 x 1000000 Cells/vial'. To order only knockout cells: select 1000000 Cells/vial'.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spécification
Spécification
| Quantity | 2 x 1,000,000 Cells |
| Regulatory Status | RUO |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.