Learn More
R&D Systems™ Human PDGF-AA XL Luminex™ Performance Assay
Product Code. 18726998
Click to view available options
Quantity:
1 Kit
Unit Size:
100 tests
Product Code. 18726998
Brand: R&D Systems™ LUXLM221
Spezifikation
Product Type Magnetic Bead-based Multiplex Assay for the Luminex™ MAGPIX™ Platform
Quantity 1 Kit
Species Human
Binding Target PDGF-AB/BB
Content And Storage Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt