Learn More
Novus Biologicals™ Human Multi-tissue Tissue MicroArray (Normal)
Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
:
5 Slides
Spezifikation
Spezifikation
| Quantity | 5 Slides |
| Species | Human |
| For Use With (Application) | Please bake slides at 60C for 30 minutes before use. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur