Learn More
R&D Systems™ Human Metabolic Luminex™ Performance Premixed Kit
Specifikationer
Specifikationer
| Quantity | 12 Plex |
| Species | Human |
| For Use With (Application) | ELISA |
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?