Få mere at vide
Abcam Human KLF5 knockout HCT116 cell line
Artikelnummer. 32153293
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1,000,000 Cells
2 x 1,000,000 Cells
Pakningsstørrelse:
Each
Pack of 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
32153293 1,000,000 Cells Each
32143505 2 x 1,000,000 Cells Pack of 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 32153293 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab3010301000000Cells_
 Restricted Item
Estimated Shipment: 13-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
KLF5 KO cell line available to order. KO validated by Next Generation Sequencing. Free of charge wild type control available. To order both knockout and wild-type control cells: select 2 x 1000000 Cells/vial. To order only knockout cells: select 1000000 Cells/vial.
KLF5 KO cell line available to order. KO validated by Next Generation Sequencing. Free of charge wild type control available. To order both knockout and wild-type control cells: select 2 x 1000000 Cells/vial'. To order only knockout cells: select 1000000 Cells/vial'.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Tekniske data
Quantity 1,000,000 Cells
Regulatory Status RUO
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.