Learn More
Abcam Human ITGB1 knockout MCF7 cell line
Código de producto. 32156343
Cambiar vista
Click to view available options
1000000 Cells
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
32156343 1000000 Cells
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 32156343 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2864021000000Cells_
 Restricted Item
Estimated Shipment: 19-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
ITGB1 KO cell line available to order. KO validated by Next Generation Sequencing. Free of charge wild type control available. To order both knockout and wild-type control cells: select 2 x 1000000 Cells/vial. To order only knockout cells: select 1000000 Cells/vial.
ITGB1 KO cell line available to order. KO validated by Next Generation Sequencing. Free of charge wild type control available. To order both knockout and wild-type control cells: select 2 x 1000000 Cells/vial'. To order only knockout cells: select 1000000 Cells/vial'.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Especificaciones
Quantity 1,000,000 Cells
Regulatory Status RUO
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.