Learn More
Abcam Human ITGB1 knockout MCF7 cell line
Descripción
ITGB1 KO cell line available to order. KO validated by Next Generation Sequencing. Free of charge wild type control available. To order both knockout and wild-type control cells: select 2 x 1000000 Cells/vial'. To order only knockout cells: select 1000000 Cells/vial'.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Especificaciones
Especificaciones
| Quantity | 1,000,000 Cells |
| Regulatory Status | RUO |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.