Learn More
R&D Systems™ Human IL-36 beta High Sensitivity Magnetic Luminex™ Performance Assay
Product Code. 18422450
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 Kit
missing translation for 'unitSize'
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
18422450 1 Kit 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18422450 missing translation for 'mfr' R&D Systems™ missing translation for 'supplierNo' LBHS1099
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Magnetic bead-based multiplex assay for the Luminex™ MAGPIX™ platform
  • Magnetic format allows for easier wash steps
  • Undergoes similar validation testing as Quantikine™ ELISA Kits
  • Precise and Specific
  • Requires a small sample volume (<50 μL)
  • Run your assay in just 3-5 hours
  • Mass-calibrated standards for consistent results with every new lot of material
  • Enough reagents for one 96-well plate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Product Type Magnetic Bead-based Multiplex Assay for the Luminex™ MAGPIX™ Platform
Quantity 1 Kit
Species Human
Binding Target IL-36 beta/IL-1F8
Bead Type Magnetic
Assay Sensitivity 0.25pg/mL
Assay Range 0.53 - 2160pg/mL (Serum, Heparin Plasma, EDTA Plasma), 0.53 - 540pg/mL (Cell Culture Supernates)
Gene ID (Entrez) 27177
Gene Symbol IL36B
Sample Type Serum, Plasma (EDTA, Heparin), Cell Culture Supernatant
Sample Volume Cell Culture Supernates (100μL),Serum (50μL),EDTA Plasma (50μL),Heparin Plasma (50μL)
Kit Contents
  • Microparticle Concentrate
  • Biotin-Antibody Concentrate
Content And Storage Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.