Learn More
R&D Systems™ Human Flt-3 Ligand/FLT3L XL Luminex™ Performance Assay
Product Code. 18703179
Click to view available options
Quantity:
1 Kit
Unit Size:
100 tests
Product Code. 18703179
Brand: R&D Systems™ LUXLM308
Specifications
Product Type Magnetic Bead-based Multiplex Assay for the Luminex™ MAGPIX™ Platform
Quantity 1 Kit
Species Human
Binding Target Flt-3 Ligand/FLT3L
Gene ID (Entrez) 2323
Content And Storage Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt