Description
EFNB2 KO cell line available to order. KO validated. Free of charge wild type control available. Knockout achieved by using CRISPR/Cas9, Homozygous: 205 bp deletion in exon 2. To order both knockout and wild-type control cells: select 2 x 1000000 Cells/vial'. To order only knockout cells: select 1000000 Cells/vial'.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spécification
Spécification
| Quantity | 1,000,000 Cells |
| Regulatory Status | RUO |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.