Learn More
Abcam Human EFNB2 knockout SH-SY5Y cell line
Code produit 32142299 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1,000,000 Cells
2 x 1,000,000 Cells
Conditionnement:
Each
Pack of 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
32142299 1,000,000 Cells Each
32142036 2 x 1,000,000 Cells Pack of 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 32142299 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2754091000000Cells_
 Restricted Item
Estimated Shipment: 28-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
EFNB2 KO cell line available to order. KO validated. Free of charge wild type control available. Knockout achieved by using CRISPR/Cas9, Homozygous: 205 bp deletion in exon 2. To order both knockout and wild-type control cells: select 2 x 1000000 Cells/vial. To order only knockout cells: select...
EFNB2 KO cell line available to order. KO validated. Free of charge wild type control available. Knockout achieved by using CRISPR/Cas9, Homozygous: 205 bp deletion in exon 2. To order both knockout and wild-type control cells: select 2 x 1000000 Cells/vial'. To order only knockout cells: select 1000000 Cells/vial'.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spécification
Quantity 1,000,000 Cells
Regulatory Status RUO
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.