Learn More
R&D Systems™ Human CHADL (NP_612490) VersaClone cDNA
Description
- The CHADL insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
- CHADL is a member of the collagenassociated small leucine-rich proteins (SLRPs). It is expressed in cartilaginous tissues.
- CHADL appears to be a potential negative modulator of chondrocyte differentiation. It also inhibits collagen fibrillogenesis in vitro.
- For reasearch use only. Not for use in humans.
Spécification
Spécification
| Gene | hCHADL |
| Accession Number | NP_612490 |
| Concentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulation | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Insert Type | 2302 bp |
| Gene ID (Entrez) | 150356 |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Species | Human |
| Product Line | R&D Systems |
| Quantity | 10 μg |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?