Description
CD58 KO cell line available to order. KO validated by Next Generation Sequencing. Free of charge wild type control available. To order both knockout and wild-type control cells: select 2 x 1000000 Cells/vial'. To order only knockout cells: select 1000000 Cells/vial'.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifications
Specifications
| Quantity | 1,000,000 Cells |
| Regulatory Status | RUO |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.