missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human Artemin DuoSet ELISA

Product Code. 30021047
Click to view available options
Quantity:
15 x 96-well Plates
Conditionnement:
1 set
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 30021047

Marque: R&D Systems™ DY2589

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Sufficient for at least 15 96-well plates

The Human Artemin DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Artemin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Quantity 15 x 96-well Plates
Conjugate Biotin
Assay Range 62.50 to 4000 pg/mL
For Use With (Application) ELISA
Gene ID (Entrez) 9048
Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.