Learn More
Abnova™ Human A2M native Protein from human blood
Artikelnummer. 16262170
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mg
missing translation for 'unitSize'
1mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16262170
missing translation for 'mfr': Abnova™ P4913.1mg
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Used for SDS-PAGE
Alpha-2-macroglobulin is a protease inhibitor and cytokine transporter. It inhibits many proteases, including trypsin, thrombin and collagenase. A2M is implicated in Alzheimer disease (AD) due to its ability to mediate the clearance and degradation of A-beta, the major component of beta-amyloid deposits. [provided by RefSeq]
Spezifikation
Concentration 2-4 mg/mL
For Use With (Application) SDS-PAGE
Formulation Lyophilized from 50mM phosphate buffer, 100mM NaCl, 500μg glycine, pH 7.4
Gene ID (Entrez) 2
Molecular Weight (g/mol) 725kDa
Name A2M (Human) Native Protein
Preparation Method Native protein purified from human blood
Purification Method Saltprecipitation/Chelate Chromatography/Gelfiltration
Quantity 1 mg
Storage Requirements Store at -80°C. After reconstitution with deionized water, store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Regulatory Status RUO
Gene Alias CPAMD5/DKFZp779B086/FWP007/S863-7
Common Name A2M
Gene Symbol A2M
Species Human
Protein Tag None
Expression System Native protein purified from human blood
Form Lyophilized
Purity or Quality Grade >90% by SDS-PAGE
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt