Läs mer
Läs mer
Beskrivning
- The docking station offers flexible installation options.
- It can be placed on the laboratory bench, mounted on a wall, or attached to a support rod.
- This allows you to position the IKA HUB exactly where it is needed within your workflow.
- Features an Ethernet interface (RJ45) and a USB-C port.
- Both interfaces enable direct connection to the labworldsoft™6 laboratory software.
- Allows process parameters to be read, workflows to be automated, and experimental data to be securely stored.
- Supports a fully digitalized and efficient laboratory environment.
Specifikationer
Specifikationer
| Type | USB Dongle |
| For Use With (Equipment) | Docking Station for IKA HUB 0020123598 |
| Interface | USB-C |
| Dimensions (D x W x H) | 98 x 133 x 130 mm |
| Weight (Metric) | 1.2 kg |
| Voltage | 5 V |
| Color | Black |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?