missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Proteintech HRP-Protein A

Product Code. 17264896 Shop All Proteintech Products
Click to view available options
Concentration:
0.2 mg/mL
Unit Size:
200µL
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17264896

Brand: Proteintech SA0000118200UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Protein A was purified by chromatography from Staphylococcus aureus.

This product is for research use only,not for diagnostic or therapeutic use

Specifications

Conjugate HRP
Concentration 0.2 mg/mL
Form Liquid
Target FC Fragment
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.