Learn More
HP Rotaflo™, Stopcock Spare Parts - Replacement Keys
Product Code. 12028743
Change view
Click to view available options
Plug Bore:
3 mm
6 mm
10 mm
Unit Size:
Each
Pack of 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Plug Bore Unit Size
12028743 10 mm Each
10719555 3 mm Pack of 2
12018743 6 mm Pack of 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 12028743 Supplier Quickfit Supplier No. HP10K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.09€
    76.55€ / Pack of 1
    Save 19.54€
    20% Off
In Stock
Add to basket
Add to basket
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Replacement keys for stopcock
  • Replacement keys for stopcock
Especificaciones
Type Stopcock Key
Plug Bore 10 mm
For Use With (Equipment) HP Rotaflo™ stopcock
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.