Learn More
Hoefer™ Tall Air-Cooled Vertical Electrophoresis Unit
Description
- Compact, rugged and economical units
Specifications
Specifications
| Cooling Type | Air Cooled |
| Description | Tall Vertical Electrophoresis Unit |
| Max. Current | 60 mA |
| Temperature (Metric) Maximum | 45°C |
| Max. Voltage | 500 V |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?