Description
- Hydrophobic interaction chromatography (HIC) resins
- Used in the capture and intermediate stages of protein purification
Specifications
Specifications
| Bed Volume | 5 mL |
| Diameter (Metric) Inner | 16 mm |
| Flow Rate | < 600 cm/h |
| For Use With (Application) | Hydrophobic Interaction Chromatography |
| Quantity | 5 x 5 mL |
| Height (Metric) | 25 mm |
| Storage Requirements | 4 to 30 °C, 20% Ethanol |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?