Learn More
Marienfeld Superior™ HistoBond™ Adhesive Microscope Slides
Product Code. p-8014741
Click to view available options
Coating:
Adhesion
Polished
Material:
Soda Lime Glass Type III, Hydrolytic Class
No. per Case:
2500
No. per Pack:
50
100
Unit Size:
Pack of 2000
Pack of 2500
Product Code. 10426891
Brand: Marienfeld Superior™ 0810000
Only null left
Add to basket
Add to basket
Marienfeld Superior™ Adhesive HistoBond™ Microscope Slides are suitable for immunohistochemistry and in situ hybridization. The reliable anchoring prevents tissue sections to float during washing and cooking.
  • Adhesive surfaces
  • In compliance with DIN ISO 8037/1
  • Pre-cleaned, ready for use, autoclavable
  • For in-vitro diagnostic (IVD) applications according to IVD directive 98/79/EC, with CE-mark, recommended best-before-date and batch number for comprehensive information and traceability
Tekniske data
Length (Metric) 76 mm
Width (Metric) 26 mm
No. per Case 2500
No. per Pack 50
Edges 90°, Ground
Frosted Silky Frosted Marking Area
Material Soda Lime Glass Type III, Hydrolytic Class
Precleaned Yes
Thickness (Metric) 1 mm
Type Microscope Slide
Certifications/Compliance CE Mark, DIN ISO 8037/1
Coating Polished
Description HistoBond™ Adhesive Microscope Slides
Quantity 50 Pieces in Cardboard Box
Dimensions (L x W) 76 x 26 mm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.