Learn More
Syngene™ HILED Lighting Option
GREENER_CHOICE
Product Code. 17172496 Shop All Syngene Products
Click to view available options
Color:
Green, Blue, Far Red
Green, Blue, Infa Red, Far Red
Infa Red, Far Red
Red, Blue, Green
Red, Blue, Green, InfraRed
Red, InfraRed
Förpackningsstorlek
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 17172496
missing translation for 'mfr': Syngene™ GMHILEDIRFR
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
HILED lighting option for use with GBOX Mini includes gantry, electronics, and lighting units.
  • For use with GBOX Mini only
  • Including gantry, electronics, and lighting units
Tekniske data
Color Infa Red, Far Red
For Use With (Equipment) GBOX Mini
Includes Gantry, electronics, lighting units
Product Type Lighting
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.