Description
- Maximum temperature: 1600°C
- Maximum outer tube diameter: 80 mm
- Heated length: 230 mm
- Connected load: 7.4 kW
- Electrical connection: 3-phase
- Weight: 50 kg
Tekniske data
Tekniske data
| Controller Type | P570 |
| For Use With (Equipment) | Tubes |
| Heated Zone | 200 mm |
| Temperature (Metric) | 1600°C |
| Type | Tube Furnace |
| Diameter (Metric) Process Tube | 80 mm |
| Voltage | 400 V |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?