Learn More
Agilent BioTek High Flow Complete Dispense/Waste System
Shop All Agilent BioTek Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
4 L
10 L
20 L
Unit Size:
Each
Description
- Includes four dispense bottles, two waste bottles and high flow vacuum pump
Specifications
Especificaciones
| Includes | 4 x 4 L Dispense Bottles, 2 x 4 L Waste Bottles, High Flow Vacuum Pump |
| Capacity (Metric) | 4 L |
| Type | Waste System |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido