Learn More
Hexacosanoic acid, 98%
Product Code. 10551681 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
100 mg
1 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
100mg
1g
Product Code. 10551681
Brand: Thermo Scientific Acros 258210010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 506-46-7 | C26H52O2 | 396.7 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 506-46-7
Molecular Formula C26H52O2
Molecular Weight (g/mol) 396.7
MDL Number MFCD00002811
InChI Key XMHIUKTWLZUKEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym cerotic acid, ceric acid, ceratinic acid, cerinic acid, hexacosanic acid, cerylic acid, cerotinic acid, n-hexacosanoic acid, unii-d42cqn6p36, cerate
PubChem CID 10469
ChEBI CHEBI:31009
IUPAC Name hexacosanoic acid
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Specifications
Melting Point 87.0°C to 89.0°C
Color White
Density 0.8100g/mL
Boiling Point 250.0°C
Flash Point >110°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98%
Packaging Glass bottle
Linear Formula CH3(CH2)24COOH
Refractive Index 1.4301
Quantity 1 g
Specific Gravity 0.81
Solubility Information Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether and acetone
Formula Weight 396.7
Percent Purity 98%
Physical Form Shiny Fluffy Crystalline Powder
Chemical Name or Material Hexacosanoic acid, 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt