missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ HEMTAC 26
Beschreibung
HEMTAC 26 is a potent HSP90-mediated targeting chimera (HEMTAC) that degrades CDK6 and CDK4 (DC50 values are 19 nM and 26 nM; Dmax = 92% and 88% in B16F10 cells, 36h treatment). HEMTAC 26 inhibits growth of a range of cancer cell lines including B16F10 and A375 (IC50 values are 112 nM and 126 nM respectively). Induces cell cycle arrest at G0/G1 phase in B16F10 cells.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | 4-[6-[(6-Acetyl-8-cyclopentyl-7,8-dihydro-5-methyl-7-oxopyrido[2,3-d]pyrimidin-2-yl)amino]-3-pyridinyl]-N-[[1-[4-[2-amino-4-chloro-7-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl]-3-butyn-1-yl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methyl]- |
| CAS | 2821803-61-4 |
| Quantity | 5 mg |
| Product Line | Tocris |
| Target | Active Degraders |
| Molecular Formula | C48H53ClN16O4 |
| Purity | 95% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?