Learn More
MP Biomedicals™ Hegsted Salt Mixture
Product Code. 11475642 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
2 kg
10 kg
50 kg
Unit Size:
10kg
2kg
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11475642 50 kg 50kg
11455642 2 kg 2kg
11465642 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11475642 Supplier MP Biomedicals™ Supplier No. 0290284050
 Restricted Item
Estimated Shipment: 11-01-2027
Add to basket
Add to basket
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Hegsted Salt Mixture is used for rodent diet.
  • Mineral Mix
  • For rodent diet
  • Powder
Especificaciones
Product Type Animal Diet
For Use With (Application) Rodent diet
Quantity 50 kg
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.