Learn More
Kautex™ HDPE, Screw Closure with Tamper-evident Ring (Red)
Description
- Screw closure
- HDPE
- Tamper evident ring
Specifications
Specifikationer
| Color | Red |
| For Use With (Equipment) | For Use with 5/10 L Jerrycans |
| Material | HDPE |
| No. per Pack | 1 Ea. |
| Product Type | Closure |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?