Learn More
UVP HB-4000 Hybridization Incubator, Stainless Steel
Product Code. 12843396
Change view
Click to view available options
Voltage:
230 V
Conditionnement:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Voltage unitSize
12843396 230 V Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12843396 Fournisseur UVP Code fournisseur 95034002
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Temperature Range: Ambient +10°C to 80°C in upper chamber; Ambient +10°C to 99.9°C in lower chamber
Provides accurate and consistent temperature control, variable rotation speed and come in various sizes. Some units incorporate other functions to increase free lab space. Controls are operated by keypad, rocker switch and dial.
HB-500
- A desktop sized unit appropriate for start-up labs or labs with low level usage requirement.
HB-1000
- A standard sized unit designed for busy labs. The units can be stacked to maximise working space.
HL-2000
- HB-1000 oven and CX-2000 crosslinker combined in one space saving unit.
HM-4000
- Includes two compartments that operate independently of each other to provide a variety of motions.
The UVP hybridisation oven family are suitable for Southern, Northern and in situ hybridisation.
Spécification
Chamber Material Stainless Steel
Temperature Range (Metric) Ambient +10° to 80°C (in Upper Chamber), Ambient +10° to 99.9°C (in Lower Chamber)
Type Hybridization Incubator
Model HB-4000
Voltage 230 V
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.