Learn More
Thermo Scientific™ Harvest RC Centrate Chromatographic Clarifier, BC170
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
- Single-stage centrate clarification for process compression and streamlining of process development.
- Enables de-risking of clarification process development, scale-up and tech transfer for faster speed to market.
- Synthetic, functionalized fibrous media provides effective soluble impurity removal in centrate, including DNA and cell shear-related submicron particle reduction.
- Predictable performance scalability for consistent centrate clarification at various process scales.
- The single-mode electrostatic separation mechanism and high-throughput media enable product recoveries of >95%.
- Provides comparable effluent quality to Harvest RC Chromatographic Clarifier for a modern clarification platform.
- Lower consumption of buffer or water compared to depth filtration.
- Alkaline-resistant capsules for pre-use sanitization.
Spezifikation
Spezifikation
| Disposable | Single-use |
| Filter Type | Filter Capsule |
| Material (Membrane) | Polyamide |
| Sterility | Non-sterile |
| Quantity | 1 Ea. |
| Type | Chromatography Filter |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?