Learn More
Brady™ Harsh Environment Multipurpose Die-cut Clear Polyester Labels for M6/M7 Printers
Get aggressive adhesive labels for difficult surfaces, and the harshest environments. These clear, polyester labels are ideal for labs, asset tracking and faceplate labeling.
Brand: Brady™ 173875
Description
- High-tack permanent adhesive for stainless steel, powder coated metals, painted enamel, and plastics in all-weather applications
- Resists exposure to UV light, extreme temperatures, fuel and oil, degreasers, cleaners, and detergents
- Black print on clear polyester
- UL Recognized to UL969, CSA to C222 No 015-95, RoHS compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Specifications
| Autoclavable | |
| Permanent Acrylic | |
| Clear | |
| Die-cut | |
| Single-side Printable | |
| Label | |
| Asset Tracking, Barcode Labeling, Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification | |
| No | |
| Rectangle | |
| -70°C to +100°C | |
| 0.076 mm | |
| 0.6 in. | |
| 9.53 mm | |
| M6-39-430 |
| ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized | |
| None | |
| Gloss | |
| Polyester | |
| Thermal Transfer | |
| Non-sterile | |
| M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
| 750 Labels | |
| -94°F to +212°F | |
| 0.003 in. | |
| 0.6 x 0.375 in. | |
| 0.375 in. | |
| 15.24 mm |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.