Learn More
Hamilton™ Syringe Guide for Microliter™ and Gaslight™ Syringes
Descrizione
Designed to work with 700/7000 series MICROLITER syringes and 1700 series GASTIGHT syringes
Syringe guides are designed to prevent plunger bending and the adjustable stop prevents plunger damage.
Specifica
Specifica
| Product Type | Syringe Guide |
| For Use With (Equipment) | Microliter, Gastight and 700 and 1700 Series Syringes |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?