Learn More
Hamilton™ Microliter™ and Gastight™ Waters U6K HPLC Injection Valve Syringes
Product Code. 11552515
Click to view available options
Volume (Metric):
10 μL
25 μL
50 μL
100 μL
250 μL
Max. Pressure:
1000 psi
2000 psi
500 psi
Model:
801
802
805
810
825
1702
1705
1710
1725
1802
1805
1810
1825
Product Type:
Gastight Syringe
Microliter Syringe
Unit Size:
Each
Product Code. 11552515
Brand: Hamilton™ 84983
Designed for use in Waters U6K HPLC injection valves.
Syringes in this category are either Microliter 800 series or Gastight 1700 and 1800 series syringes.
  • Microliter syringes have stainless steel plungers that are hand fitted to glass barrels and are designed for liquid sampling
  • Gastight syringes have PTFE plunger tips that create tight connection between syringe barrel and plunger allowing for liquid or gas sampling
  • Blunt needle point style: 3
  • Syringe termination: removable needle (RN)
Removable Needle (RN) Syringe Termination
  • Allows needles to seat at zero graduation mark of syringe
  • Users can select needle gauge, length, and point style to optimize syringe for custom applications
  • Allows for removable needle without increasing dead volume of syringe and can be used when there is risk of needle clogging
  • Autoclavable when disassembled
  • Repeated autoclaving will shorten syringe life.
Specifikationer
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Compliance ISO 9001:2008, FDA
Material Stainless Steel, Borosilicate Glass, PTFE
Needle Gauge 25s G
Diameter (English) Inner 0.029 in.
Diameter (English) Inner Needle 0.007 in.
Diameter (Metric) Inner Needle 0.018 cm
Diameter (English) Outer Needle 0.02 in.
Diameter (English) Outer 0.305 in.
Diameter (Metric) Inner 0.073 cm
Diameter (Metric) Outer 7.75 mm
Diameter (Metric) Outer Needle 0.051 cm
Length (English) 1.97 in.
Length (Metric) 5 cm
Product Type Gastight Syringe
Max. Pressure 1000 psi
Max. Temperature (English) 239°F
Max. Temperature (Metric) 115°C
Model 1805
Quantity 1 Pack
Volume (Metric) 50 μL
Needle Point Style 3
For Use With (Equipment) Waters U6 K HPLC Injection Valves
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.