Learn More
Hamilton™ Metal Hub Sharp Non-Coring Needles (Luer Lock)
Product Code. 10237811
Click to view available options
Needle Gauge:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 G
26 G
26s G
27 G
31 G
For Use With (Equipment):
LT and TLL Syringes and Connectors
PTFE Luer-lock Syringes and Luer-tip or PTFE Luer-lock Connectors
Autoclavable:
Autoclavable
Not Autoclavable
Unit Size:
Pack of 3
Pack of 6
Product Code. 10237811
Brand: Hamilton™ 90021
Metal hub (nickel plated brass) needles can be used with TLL syringes and LT or TLL connectors. Needles are 304 stainless steel (sst.). Standard needle length is 2 in. (51mm). Custom needle lengths and point styles are available.
Metal Hub Compatible Syringe Terminations
  • PTFE Luer Lock (TLL)- This termination has a PTFE, male Luer taper with nickelplated brass locking hub for use with Kel-F needles, metal hub needles, and universal connectors. Also, the TLL is used with Hamilton diluters/dispensers, OEM applications, and manual operations. Autoclavable when disassembled, except on 25 mL and greater syringes. Repeated autoclaving will shorten syringe life.
  • Needle Point Styles
    • Point Style 2 - Sharp, beveled, curved, non-coring needle point recommended for septum penetration. Available gauges: 33-10
    /li>
    Six needles per pack.
    Specifications
    Autoclavable Autoclavable
    Material Nickel-plated Brass (Hub), Stainless Steel
    Needle Gauge 21 G
    Diameter (English) Inner 0.02 in.
    Diameter (English) Outer 0.032 in.
    Diameter (Metric) Inner 0.51 mm
    Diameter (Metric) Outer 0.82 mm
    Length (English) Needle 2 in.
    Product Type Replacement Needle
    Needle Point Style Sharp, Bevel, Curved
    For Use With (Equipment) PTFE Luer-lock Syringes and Luer-tip or PTFE Luer-lock Connectors
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
    Name des Produkts
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt