Läs mer
Läs mer
O&M Halyard Quick Check Sterilization Wrap (H100)
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions (L x W):
101 x 101 cm (40 x 40 in.)
121 x 121 cm (48 x 48 in.)
137 x 137 cm (54 x 54 in.)
45 x 45 cm (18 x 18 in.)
50 x 50 cm (20 x 20 in.)
60 x 60 cm (24 x 24 in.)
76 x 76 cm (30 x 30 in.)
91 x 91 cm (36 x 36 in.)
Förpackningsstorlek
Pack of 120
Pack of 144
Pack of 240
Pack of 480
Pack of 96
Beskrivning
- Inspect trays easier and faster than ever
- Superior microbial barrier protection with patented Powerguard technology
- Cleared for all of the same sterilization systems as Halyard Kimguard One-step Wrap
- Made from recyclable No. 5 polypropylene fabric
- Made in the USA
Specifikationer
Specifikationer
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Compliance | Meets NFPA Class 1 |
| Color | Blue |
| For Use With (Equipment) | Light linen packs, linen gowns, towel packs, single basins and other lighter wrapping needs (0 to 3 lb.) |
| Material | SMS Fabric (H100) |
| Sterility | Non-sterile |
| Latex Free | Yes |
| Dimensions (L x W) | 45 x 45 cm (18 x 18 in.) |
| Length (English) | 18 in. |
| Length (Metric) | 45 cm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering