Learn More
Gilac™ HACCP Flat Tray
Product Code. p-200009550
Click to view available options
Capacity (Metric):
3 L
5 L
8 L
Color:
Blue
Green
Red
White
Yellow
Unit Size:
Each
Product Code. 17928961
Brand: Gilac™ G155221
Only null left
Add to basket
Add to basket
HACCP Flat Tray can be used in a wide range of temperatures and its dimensions are suitable for refrigerators.
  • Flat trays.
  • Large and customisable range.
  • 5 colors.
  • 5 volumes.
  • Can be used in a wide range of temperatures.
  • Dimensions suitable for refrigerators.
  • Can be used as a:
    • defrosting tray thanks to its wide dividing grid that separates the ice water from the product being defrosted.
    • preparation container for products that drip.
    • ingredients tray.
    • container for preserving comparison samples.
    • Fermenting and decanting containers.
  • Nesting and stacking with lid.
  • Traceability management thanks (IML) injection molding.
Spezifikation
Capacity (Metric) 3 L
Color White
Height (Metric) 70 mm
Length (Metric) 347 mm
Material HDPE
Type Dispensing Tray
Width (Metric) 230 mm
Length (English) 13.7 in.
Height (English) 2.8 in.
Width (English) 9.1 in.
Capacity (English) 0.8 gal.
Autoclavable Not Autoclavable
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt