Läs mer
R&D Systems™ H3N2 Hemagglutinin (ACU79871.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18771767
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
10 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
18771767 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18771767 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3477
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.14€
    309.75€ / 10µg
    Save 37.39€
    10% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 16-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
This shuttle vector contains the complete ORF for the gene of interest, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation.
Inserted NotI to AscI. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gene Hemagglutinin/HA Peptide
Accession Number ACU79871.1
Concentration 10 μg at 0.2 μg/ μL
Formulation cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Insert Type 1714 bp
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Species Influenza A Virus H3N2
Product Line R&D Systems
Quantity 10 μg
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.