Learn More
Specifikationer
Specifikationer
| Physical Form | Crystalline Powder |
| Quantity | 100 mg |
| Beilstein | 4113439 |
| Synonym | guanosine 5 '-triphosphate, guanosine-5 '-triphosphate disodium salt dihydrate gtp, guanosine-triphosphate, guanosine 5 '-triphosphate 4-, gtp 4-, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-hydroxy-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxy phosphonatooxy phosphinate, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-oxo-3h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl phosphate |
| Formula Weight | 567.14 |
| Packaging | Plastic bottle |
| Chemical Name or Material | Guanosine-5 '-Triphosphate Disodium Salt |
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?