Learn More
Guanidine Hydrochloride, (Crystalline, solution may be cloudy and yellow/Practical Grade), MP Biomedicals
Shop All MP Biomedical ProductsSpezifikation
Spezifikation
| Color | Yellow |
| Quantity | 1 kg |
| Formula Weight | 95.5 |
| Grade | Practical |
| Physical Form | Crystalline, Solution May Be Cloudy |
| Chemical Name or Material | Guanidine Hydrochloride |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?