Learn More
Globe Scientific Graduated Transfer Pipet
Description
- Molded-in graduation marks to 1 mL that will never fade or wash off
Specifications
Specifications
| Aspirator Plug | No |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Calibrated | No |
| Material | LDPE |
| Sterility | Sterile |
| Graduated | Yes |
| Graduation Type | Molded |
| Length (Metric) Tip | 150 mm |
| Quantity | 100 Pk., 5 Pk./Unit |
| Packaging Type | Individually Wrapped |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?