Learn More
Corning™ Polypropylene Screw Cap Dipper With Removable Handle, Blue, Sterile
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity (Metric):
40 mL
90 mL
125 mL
180 mL
Height (English):
10.82 in.
11.41 in.
12 in.
Height (Metric):
27.5 cm
29 cm
30.5 cm
missing translation for 'unitSize'
Pack of 100
Pack of 150
Pack of 250
Beschreibung
- Polypropylene blue containers
- Removable handle
- Shock resistant, Leakproof
- No cross contamination risks
- Traceability information on each bag
- Packaged individually in tamper evident single zipped bags
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Dipper |
| Material | Polypropylene |
| Includes | Removable handle |
| Capacity (Metric) | 40 mL |
| Sterility | Sterile |
| Color | Blue |
| Certifications/Compliance | EC N 1935/2004, ISO 11137 |
| For Use With (Application) | Quality sampling tools for secure sample retrieval and shipment |
| Diameter (English) Outer | 1.18 in. |
| Diameter (Metric) Outer | 3 cm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur