Learn More
STEMCELL Technologies Gö6983
Description
- Gö6983 inhibits several isoforms of protein kinase C (PKC; IC50 = 7, 7, 6, 10, 60, and 20,000 nM for PKCα, PKCβ, PKCγ, PKCδ, PKCζ, and PKCμ, respectively) (Gschwendt et al.)
- Enhances reprogramming of mouse embryonic fibroblasts to induced pluripotent stem cells (Dutta et al.)
- Direct lineage reprogramming of fibroblasts to mature neurons, in combination with CHIR99021, RepSox, Forskolin, SP600125, VaLproic Acid, and Y-27632 (Hu et al.)
- Inhibits differentiation and maintains pluripotency in mouse embryonic stem cells (Dutta et al.)
- Enhances human ground state pluripotent stem cell viability and growth (Gafni et al.)
- Inhibits proliferation of human primary fetal bone cells (Krattinger et al.)
- Inhibits the formation of protoplatelets from megakaryocytes derived from adult mouse bone marrow (Williams et al.)
Specifications
Specifications
| CAS | 133053-19-7 |
| Synonym | Gö 6983 |
| Quantity | 1 mg |
| Molecular Formula | C26H26N4O3 |
| Purity | ≥98% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?