Learn More
Glycylglycine, free base, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11384309 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
10 g
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
11384309 1 kg 1kg
11364309 10 g 10g
11374309 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11384309 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210185691
 Restricted Item
Estimated Shipment: 17-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 556-50-3 | C4H8N2O3 | 132.119 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 556-50-3
Molecular Formula C4H8N2O3
Molecular Weight (g/mol) 132.119
InChI Key YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycylglycine, n-glycylglycine, diglycine, gly-gly, glycine dipeptide, glycine, glycyl, glycyl-glycine, glycine, n-glycyl, gly2, 2-2-aminoacetamido acetic acid
PubChem CID 11163
ChEBI CHEBI:17201
IUPAC Name 2-[(2-aminoacetyl)amino]acetic acid
SMILES C(C(=O)NCC(=O)O)N
Tekniske data
Quantity 1 kg
Formula Weight 132.1
Physical Form Crystalline
Chemical Name or Material Glycylglycine Free Base
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.