Learn More
Melford Glycylglycine
Description
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
Molecular Formula: C4H8N2O3
Molecular Weight: 132.1
CAS Number: 556-50-3Spécification
Spécification
| CAS | 556-50-3 |
| Quantity | 1 kg |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?