Learn More
Glycerol Gel-Loading Dye, 5X (Contains 30% Glycerol/Molecular Biol.), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantity:
1 mL
5 mL
Packaging:
Poly Bottle
Poly Tube
Unit Size:
1mL
5mL
Description
This dye is added to DNA and RNA samples prior to electrophoresis on agarose gels.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Glycerol Gel-Loading Dye, 5X |
| Name Note | Contains 30% Glycerol |
| CAS | 56-81-5, 7732-18-5 |
| Absorbance | 0.25 to 0.40 AU, 0.25 to 0.45 AU at 252nm, 0.30 to 0.45 AU |
| Color | Colorless |
| Packaging | Poly Bottle |
| Quantity | 5 mL |
| Grade | Molecular Biology |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Glycerol (30%), Proprietary Components (<6%), and Water |
| Physical Form | Liquid |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu