Spécification
Specifica
| Melting Point | 46.0°C to 57.0°C |
| Color | White |
| Boiling Point | 290.0°C |
| Flash Point | 173°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 94% min. (GC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Quantity | 5 g |
| Beilstein | 17, V,11, 9 |
| Solubility Information | Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in benzene, toluene, acetone and, chloroform |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Glutaric anhydride
- Danger
- Acute toxicity Category 4
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- Skin corrosion/irritation Category 2
- H318-Causes serious eye damage.
- H315-Causes skin irritation.
- H302-Harmful if swallowed.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P362-Take off contaminated clothing.
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.