Learn More
Novus Biologicals™ Glutamate Rich 5 Recombinant Protein Antigen
Code produit 18077549 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
18077549 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18077549 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP193789PEP
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human C8orf47. The Glutamate Rich 5 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The Glutamate Rich 5 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
This is a blocking peptide for NBP1-93789. This is a human recombinant protein expressed in E. coli with a N-terminal His-ABP tag and purified with IMAC chromatography.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gene ID (Entrez) 203111
Species Human
Purification Method Chromatography
Purity >80%
Concentration 0.5mg/mL
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulation PBS and 1M Urea, pH 7.4.
For Use With (Application) Blocking/Neutralizing, Control
Gene Symbol C8orf47
Label Type Unlabeled
Molecular Weight (g/mol) 27kDa
Product Type C8orf47
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Source E.Coli
Specific Reactivity This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP1-93789. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/ml
Immunogen FHKTPEGPGNMEQIQPEGIVGSMEHPARNVEAGAYVEMIRNIHTNEEDQRIEGETGEKVETDMENEKVSEGAETKEEETGEVV
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.