Learn More
Glutacondianil Hydrochloride, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Glutacondianil Hydrochloride |
| CAS | 1497-49-0 |
| Molecular Formula | C17H16N2 . HCl |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | N-[5-(Phenylamino)-2,4-pentadien-1-ylidene]benzenamine Hydrochloride, N,N'-1,3-Pentadien-1-yl-5-ylidenedianiline Hydrochloride, N,N'-1,3-Pentadien-1-yl-5-ylidenedianiline Monohydrochloride, N-[5-(Phenylamino)-2,4-pentadienylidene]benzenamine Monohydrochloride, 1-Phenylamino-5-phenylimino-1,3-pentadiene Hydrochloride, Glutaconaldehyde Dianil Chloride, Glutaconaldehyde Dianilide Hydrochloride, Glutaconic Aldehyde Dianil Hydrochloride, Pentadienedianiline Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H16N2.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)18-14-8-3-9-15-19-17-12-6-2-7-13-17;/h1-15,18H;1H/b9-3+,14-8+,19-15+; |
| SMILES | Cl.N(\C=C\C=C\C=N\c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC Name | N-[(1E,3E,5E)-5-phenyliminopenta-1,3-dienyl]aniline;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 284.8 |
| Formula Weight | 284.108 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?