Learn More
Globe Scientific Polystyrene Nesting Sample Cups
Beskrivelse
- Fits inside other test tubes or original blood collection tubes providing smaller sample area
- Designed for use on high-volume automated analyzers: Dade Dimension™, Hitachi™ 747, Kodak Ektachem™ 700 Series and more
- Available in 1mL and 2mL sizes
Tekniske data
Tekniske data
| Capacity (Metric) | 1 mL |
| Product Type | Nesting Sample Cup |
| Capacity (English) | 0.03 oz. |
| Material | Polystyrene |
| For Use With (Application) | Used when smaller sampling is necessary |
| For Use With (Equipment) | High volume automated analyzers: Dade Dimension™, Hitachi™ 747, Kodak Ektachem™ 700 series and more |
| Capacity | 1 mL |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?